Fontos dokumentumok
338826
Acetic acid
glacial, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the solvent-free one-pot condensation of indoles with aryl or heteroaryl aldehydes to synthesize di(indolyl)methanes.
- In the Pictet-Spengler reaction of substituted tryptamines with cyclic ketones to synthesize tetrahydrospiro-Ͱ-carbolines.
- To synthesize trisubstituted thiazoles via domino multicomponent reaction.
It can also be used as a:
- solvent to synthesize aryl amine-functionalized 1,3,5-triazine derivatives via aryl amination of cyanuric chloride with aromatic amines.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.