Fontos dokumentumok
NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
Szinonimák:
1-Octanol - water mixture
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
Formátum
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SRM 2890 is a certified solution of water-saturated 1-octanol. Each unit of SRM 2890 consists of five 5-mL ampoules, with approximately 2 mL of water-saturated 1-octanol.
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Alkalmazás
Water saturated 1-octanol standard reference material (SRM) is intended primarily for use in validating methods and calibrating instruments for the measurement of trace concentration levels of water.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:  
(1) Coulometric Karl Fischer measurements.
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories. 
  • Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass. 
  • The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.7 °F
Lobbanási pont (C)
86.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis