Fontos dokumentumok
1.88020
Supelco
CombiSolvent Oil
solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils, Aquastar®
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Terméknév
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
Kinematikai viszkozitás
0.67 cSt(40 °C)
átmeneti hőmérséklet
flash point 6 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Application test: passes test
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
42.8 °F
Lobbanási pont (C)
6 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Összes mutatása