1.70391
Thorium ICP standard
traceable to SRM from NIST Th(NO₃)₄ in HNO₃ 2-3% 10 mg/l Th Certipur®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.8
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.012 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.