Merck
1.06516
Supelco
Sodium thiosulfate pentahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-867-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-101.0% (iodometric)
form
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
sűrűség
1.74 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Synthesis of Aryl Amides from Acyl-Bunte Salts and Aryl Azides: Details the application of sodium thiosulfate pentahydrate in synthetic organic chemistry, specifically in the synthesis of aryl amides, illustrating its utility in facilitating complex chemical reactions (Chen et al., 2023).
Kapcsolódás
Replaces: SX0815-1; SX0815
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.5 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 6.0 - 7.5
pH-value (10 %; water): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 0.1 %
Sulfide (S): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.