Fontos dokumentumok
1.88006
Supelco
CombiTitrant 5 Keto
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one component Karl Fischer reagent for aldehydes and ketones, Aquastar®
Szinonimák:
Ketone titration solution
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Terméknév
CombiTitrant 5 Keto, one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
koncentráció
5 mg/mL
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
sűrűség
1.16 g/cm3 at 20 °C
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analízis megjegyzés
Efficiency: ≥ 5.0 mg/ml
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid