Fontos dokumentumok
1.88036
Supelco
Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Szinonimák:
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
455 °C (Methanol)
robbanási határérték
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 11 °C (Methanol)
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup - Methanol
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
Protocols
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine