1.88021
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Szinonimák:
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9 °C
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F
Lobbanási pont (C)
9 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel