Fontos dokumentumok
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Szinonimák:
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C (Methanol)
robbanási határérték
5.5-44 % (v/v) Methanol)
reakcióalkalmasság
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C (Methanol)
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - Methanol
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - Methanol
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid