Fontos dokumentumok
1.08087
Supelco
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, Tartaric acid potassium sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
206-156-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-102.0% (alkalimetric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (alkalimetric)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
70-80 °C
térfogatsúly
1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Kapcsolódás
Replaces: PX1590; PX1590-1; PX1590-2; PX1590-5; PX1590-11;
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.