Fontos dokumentumok
442615-M
Millipore
Magnesium chloride hexahydrate
ACS Reagent Grade.
Szinonimák:
MgCl₂
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
ACS reagent
Minőségi szint
form
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 1.5 g/mL
kation nyomok
heavy metals: <0.0005%
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
ACS reagent grade.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1