Fontos dokumentumok
1.06557
Supelco
di-Sodium oxalate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2Na2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-550-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.8% (manganometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
37 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
oldhatóság
37 g/L
sűrűség
2.27 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1