Fontos dokumentumok
255777
Magnesium chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Dichloromagnesium hexahydrate, Magnesium dichloride hexahydrate
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize magnesium hydroxide nanoparticles for flame retardant applications.
- As magnesium source to prepare hydroxyapatite nanoparticles for biomedical application.
- To fabricate phase change materials for passive thermal control of lithium-ion batteries.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?