1.50244
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
Purospher STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L8
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
Purospher®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
3.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
12.5 cm × 4 mm
külső felület
330 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
NH2 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
operating pH range
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 3.0