Fontos dokumentumok
1.05833
Supelco
Magnesium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Magnesium dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-094-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-102.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
Water, 51-55%
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Preparation and optimization of a drug delivery system based on berberine chloride-immobilized MgAl hydrotalcite.: This study investigates the preparation and optimization of a drug delivery system utilizing berberine chloride-immobilized MgAl hydrotalcite. Magnesium chloride hexahydrate is involved in the synthesis of the hydrotalcite, which plays a crucial role in the stabilization and controlled release of berberine chloride. This research provides insights into the potential applications of magnesium chloride hexahydrate in developing advanced drug delivery systems, highlighting its importance in pharmaceutical formulations (Djebbi et al., 2016).
Kapcsolódás
Replaces: MX0045; MX0045-1; MX0045-2; MX0045-4; MX0045-20
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Identity: conforms
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 5.0 - 6.5
Acidity or alkalinity: passes test
Bromide (Br): ≤ 0.05 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.005 %
Water: 51.0 - 55.0 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1