Fontos dokumentumok
63064
Magnesium chloride hexahydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
MgCl2.6H2O, dichloromangesium hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤2000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Magnesium chloride hexahydrate has been used in wash buffer for the purification of protein from Saccharomyces cerevisiae.
- It has been used for the preparation of extracellular (Ringer) solution for juxtacellular recording of single neurons in freely moving rats.
- It has been used as a supplement to study effect of desiccation on bacterial viability.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?