1.08386
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
(Trometamol), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Tromethamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JPC
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
0.0267 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
oldhatóság
678 g/L
sűrűség
1.35 g/cm3 at 23 °C
alkalmazás(ok)
ophthalmics
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1