Merck
1.00314
SAFC
Hydrochloric acid
37%, Emprove® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, fuming
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
product name
Hydrochloric acid, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
36.5-38.0% (alkalimetric)
form
liquid
koncentráció
37%
technika/technikák
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Hydrochloric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1