Merck
1.08323
Supelco
Toluene
EMPLURA®
Szinonimák:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.14
Beilstein:
635760
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
203-625-9
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
110-111 °C (lit.)
gőznyomás:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
997 °F
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
≤0.002% Free acid (as HCl)
törésmutató
n/D 1.496 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 4 °C
oldhatóság
0.52 g/L
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Metal Extraction and Digestion: Nitric acid (60%) is extensively used for the extraction and digestion of metals from various samples. This application is crucial for preparing samples for subsequent analysis by techniques such as Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Recent studies have compared the efficiency of nitric acid treatment with microwave digestion for extracting metals from bioprocess samples, demonstrating its effectiveness in achieving high recovery rates and accuracy (Mohammad and Madhavarao, Analytical Biochemistry, 2024).
  • Food and Beverage Analysis: Nitric acid is employed in the analysis of food and beverage samples to determine the mineral composition. For instance, the acid is used in microwave-assisted decomposition of foods like rice, carrots, and chayote, facilitating the determination of elements such as aluminum, cadmium, chromium, copper, iron, and lead. This application is vital for ensuring food safety and compliance with health standards (Serafim et al., Brazilian Journal of Analytical Chemistry, 2024).
Kiszerelés
1.08323.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as HCl): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.867
Readily carbonizable substances: conforms
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 4
1 of 4