1.03726
Methanol
99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
MeOH, Hydroxymethane, Carbinol, Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methanol, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
UHPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
The product is used as a solvent in studies such as the following:
- high resolution mass spectrometric (HRMS) analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in environmental water samples
- UHPLC-MS/MS study of PFAS and/or perfluorooctane sulfonate (PFOS) in sewage sludge and soil samples
Tulajdonságok és előnyök
- suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
- specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
- microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—reduced risk of column clogging
- packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
- lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
- lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Cikkek
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.