Fontos dokumentumok
34885-M
Methanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grade
gradient grade
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
párolgási maradék
<0.0003%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-gradiens
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
Abszorpció
in accordance
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
Formátum
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the following studies:
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
- Immunofluorescence studies.
- To compose eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
- The article number 34885-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34885-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?