Fontos dokumentumok
721956
Methanol solution
NMR reference standard, 4% in methanol-d4 (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
form
liquid
solution
koncentráció
4% in methanol-d4 (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
3 mm × 8 in.
format
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)