1.03728
Water
suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
DI water, Deionized water
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Water, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for SM 4500 - NH3
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőznyomás
23 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Forma
liquid
technika/technikák
UHPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤5 ppb
Ca: ≤5 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤5 ppb
Mg: ≤10 ppb
Na: ≤50 ppb
alkalmazás(ok)
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
- specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb - lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
- microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
—a long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
—reduced risk of column clogging - packed in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
- lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
—<5 ppb - lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Ismerje meg, hogyan befolyásolja a szűrő kiválasztása, valamint a minta és a mozgófázis szűrése a HPLC ellennyomást és az oszlop élettartamát.