Fontos dokumentumok
439193
Methanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC, suitable for EPA 1613
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
grade
gradient grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
párolgási maradék
≤0.0003%
szín
APHA: ≤10
clear
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
HPLC-gradiens
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
alkalmasság
passes test for HPLC
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- HPLC with gradient analysis
- Spectrophotometry
- Residual testing
- LC-MS applications
Used as a solvent/reagent to determine total phenols content, anti-DPPH activity and the content of antioxidants in honeybee drone blood homogenate (DBH) samples.
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.