Merck
55061
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 2 L
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
palackméret
2 L
Általános leírás
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)