1.03725
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Acetonitrile, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
524 °C
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
UHPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Acetonitrile is a polar aprotic solvent, which is used as an intermediate in organic synthesis. It has a low viscosity, high elution strength and miscibility in water that make it viable in many chromatography systems. It can also be utilized in spectrophotometric and fluorimetric technques.
Alkalmazás
Featured as a solvent in screening of benzofurans and ethylphenidate psychostimulants in serum, urine, and hair samples by UHPLC-MS/MS.
The product is an organic solvent, used as a mobile phase/extraction solvent in the ultra-high performance liquid chromatorgraphy - tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis of pesticides in tobacco samples.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Cikkek
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Ismerje meg, hogyan befolyásolja a szűrő kiválasztása, valamint a minta és a mozgófázis szűrése a HPLC ellennyomást és az oszlop élettartamát.