Merck
766984
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CO213CH213CH3
Molekulatömeg:
92.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13C](O[13CH2][13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-JCDJMFQYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)