Fontos dokumentumok
650528
Ethyl acetate
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.03% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
≤10 ng/L Pesticide residue analysis (as heptachlor epoxide)
párolgási maradék
≤0.0001%
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 256 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 325-400 nm Amax: ≤0.005
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.