D158550
N,N-Dimethylformamide
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
DMF, NSC 5356
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.1% Water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used in the following processes:
- Synthesis of gold nanoparticles.
- Capillary electrophoresis.
- Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines.
- Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
greener alternative product
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup