Merck
Összes fotó(7)
Fontos dokumentumok
1.03034
Supelco
N,N-Dimethylformamide
EMPARTA®
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.05
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
hatékonyság
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤0.001%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
oldhatóság
soluble 1000 g/L
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPARTA® grade solvents are for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals: ≤ 0.0002 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.