Merck
900638
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Szinonimák:
N,N-Dimethylformamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylformamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.21
grade:
ZerO2®
Teszt:
99.8%
bp:
153 °C (lit.)
gőznyomás:
2.7 mmHg ( 20 °C)
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.005% water
water
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)