Merck
Összes fotó(7)
Fontos dokumentumok
1.03053
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.05
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.8% (GC)
bp:
153 °C (lit.)
gőznyomás:
2.7 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
hatékonyság
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15.2 %
szennyeződések
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
oldhatóság
soluble 1000 g/L
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
kation nyomok
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Titrable base: ≤ 0.003 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.949 - 0.952
Refractive index (n 20/D): 1.429 - 1.431
Boiling point: 152 - 154 °C
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.10 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.