Fontos dokumentumok
5.43897
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.03% Water
áteresztőképesség
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Water: ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99.5 %
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)