A6926
3-Amino-9-ethylcarbazole
chromogenic, tablet
Szinonimák:
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
form
tablet
Minőségi szint
oldhatóság
DMF: 1 tablet/5 mL
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Mennyiség
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.