Merck
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Szinonimák:
Ethyl alcohol
Méret kiválasztása
250 ML
13 000,00 Ft
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Ez a termék jövedéki adóköteles. További részletekért kérjük, tekintse meg a kosarat.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 ML
13 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.8% (GC)
bp:
78 °C (lit.)
gőznyomás:
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Ez a termék jövedéki adóköteles. További részletekért kérjük, tekintse meg a kosarat.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Ethanol, for molecular biology
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
szennyeződések
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for molecular biology
Alkalmazás
Ethanol for molecular biology. CAS No. 64-17-5, EC Number 200-578-6.
Analízis megjegyzés
Appearance (colour)colourlessAppearance (description)clearPurity (GC)≥ 99.8 %Acidity≤ 0.0002 meq/gAlkalinity≤ 0.0002 meq/gHeavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %DNases (nicking-activity)not detectableRNasesnot detectable
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C
Dokumentumtár megtekintése
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?