Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
1.00867
Supelco
Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-560-6
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
68-69 °C (lit.)
gőznyomás:
120 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
hatékonyság
5880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tartalmaz
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
párolgási maradék
≤0.005%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -28 °C
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Colour: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.723 - 0.728
Density (d 25 °C/25 °C): 0.716 - 0.721
Boiling point: 67 - 69 °C
Peroxides: conforms
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.05 %
The product is stabilized with about 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup