Merck
1.00926
SAFC
Diethyl ether
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Et2O, Ethoxyethane, Ethyl ether, Ether, Ether, Ethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-467-2
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
587 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
320 °F
robbanási határérték
36.5 %
technika/technikák
API processing | polymorph screening: suitable
törésmutató
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
oldhatóság
69 g/L
sűrűség
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Diethyl ether is used as solvent in topical formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup