Fontos dokumentumok
1.14291
Supelco
Acetonitrile
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-835-2
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
gőznyomás:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Acetonitrile, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
isocratic
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.41 (vs air)
gőznyomás
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
524 °C
973 °F
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤4.0 mg/L
áteresztőképesség
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
sűrűség
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, solvents in"gradient grade" as well as "isocratic grade" are appropriate for use. This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
Alkalmazás
Acetonitrile is used as a solvent:
  • In mobile phase in reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method.
  • In reversed-phase HPLC with an isocratic mode for determining Sudan dyes in chili- and curry-containing foodstuffs.
Tulajdonságok és előnyök
  • microfiltered by 0.2 µm filter
  • high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 4.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 195 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 200 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 240 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Development of a fast analytical method for the determination of Sudan dyes in chili-and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography- photodiode array detection.
Vanessa C et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 639-644 (2006)
Determination of methylparaben, propylparaben, triamcinolone acetonide and its degradation product in a topical cream by RP-HPLC.
L Matysova et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 440-443 (2003)
Cikkek
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Összes mutatása
Protocols
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.