Fontos dokumentumok
319902
Ethyl acetate
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
párolgási maradék
≤0.0030%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Ethyl acetate ACS grade solvent used in:
- Routine chemical synthesis
- Drying & purification
- Critical labware cleaning
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup