Fontos dokumentumok
1.07048
Supelco
Ethyl acetate
Szinonimák:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.05
grade:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Teszt:
≥99.5% (GC)
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
77 °C/1013 hPa
gőznyomás:
97 hPa ( 20 °C)
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
robbanási határérték
2.1-11.5 % (v/v)
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
85.3 g/L
sűrűség
0.9 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
for analysis Emparta® ACS
Alkalmazás
  • Anti-senescence effects of Rhodiola crenulate extracts on LO(2) cells and bioactive compounds.: This study highlights the use of ethyl acetate in the extraction of compounds from Rhodiola crenulate, demonstrating significant anti-aging effects on liver cells, which can be pivotal in analytical chemistry for age-related research and drug development (Liang et al., 2023).
  • Saccorhiza polyschides-A Source of Natural Active Ingredients for Greener Skincare Formulations.: Discusses the extraction of natural ingredients using ethyl acetate, contributing to the development of greener and more sustainable skincare products, underlining the extraction and analysis methods in green chemistry (Susano et al., 2022).
Tárolás és stabilitás
Store at +2°C to +25°C.
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup