Fontos dokumentumok
34858
Ethyl acetate
suitable for HPLC, ≥99.7%
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
technika/technikák
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-elnyelés
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
- The article number 34858-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34858-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34858-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34858-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Cikkek
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.