Fontos dokumentumok
1.13353
Supelco
Ethyl acetate
Szinonimák:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.05
grade:
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Teszt:
≥99.8% n-heptane basis (GC)
alkalmazás(ok):
food and beverages
pharmaceutical
bp:
77 °C/1013 hPa
gőznyomás:
97 hPa ( 20 °C)
grade
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Minőségi szint
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
Prepsolv
Teszt
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
robbanási határérték
2.1-11.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤5.0 mg/L
áteresztőképesség
270 nm, ≥50%
300 nm, ≥98%
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
oldhatóság
85.3 g/L
sűrűség
0.9 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-25°C
Általános leírás
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
for preparative chromatography Prepsolv
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Tárolás és stabilitás
Store at +2°C to +25°C.
Analízis megjegyzés
Purity (GC):≥ 99.8 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Jogi információk
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C