Merck
W334812
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
natural, FG
Szinonimák:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
3348
Beilstein:
1744723
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.028
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheesy; rancid; sour
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
robbanási határérték
10.1 %
törésmutató
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheesy; rancid; sour
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Heptanoic acid is a short-chain fatty acid mainly found in the flavor volatiles of cheese, green tea, fruits of Malpighia glabra L and flowers of oyster rhoeo.
Alkalmazás
  • Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparison of the odor concentrates by SDE and adsorptive column method from green tea infusion.
Shimoda M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(6), 1616-1620 (1995)
A rapid method for the quantitative determination of short-chain free volatile fatty acids from cheese.
Innocente N, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(8), 3321-3323 (2000)
Volatile constituents of fruits of Malpighia glabra L.
Casadebaig J, et al.
J. Essent. Oil Res., 12(6), 677-678 (2000)
Quantitative changes in volatile components of green tea during development of tea shoots.
Oyaizu T, et al.
Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (2002)
L Grislain et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4), 339-345 (1990-10-01)
After oral administration of amineptine (7-[(10-11)-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptane-5yl] amino heptanoic acid), an original tricyclic antidepressant, seven metabolites were isolated from urine and plasma of rat, dog and man. The metabolic pathways were similar for the three species studied. The two major pathways