Fontos dokumentumok
W280615
Octyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Acetic acid octyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.9 (vs air)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
515 °F
robbanási határérték
8.14 %
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
189.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87.3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?