Fontos dokumentumok
75190
Heptanoic acid
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
robbanási határérték
10.1 %
törésmutató
n20/D 1.4221 (lit.)
n20/D 1.423
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For esterification with glycerol to synthesize a triacylglycerol called as triheptanoin or trienanthoin.
- To synthesize 1-hexene via decarbonylation reaction by using platinum nanoparticles supported on carbon.
- To synthesize 7-tridecanone by ketonization in the presence of MnO2/CeO2 or ZrO2 catalysts supported on the surface of alumina.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?