Fontos dokumentumok
W279900
Octanoic acid
≥98%, FG
Szinonimák:
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 184.1025
gőzsűrűség
5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 78 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; oily; vegetable; waxy; cheesy; rancid
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: Research investigates the use of octanoic acid in the synthesis of novel terpene-based eutectic solvents, focusing on their application in heavy metal extraction. This study is crucial for environmental chemistry, offering a sustainable alternative for pollutant removal (Suljkanović et al., 2024).
- Green and Efficient Extraction of Phenolic Components from Plants with Supramolecular Solvents: Experimental and Theoretical Studies.: This research utilizes octanoic acid in the development of supramolecular solvents for the extraction of phenolic compounds from plants. The study focuses on optimizing extraction efficiency and sustainability, enhancing the production of natural antioxidants (Xia et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?