Merck
W334804
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
97%, FG
Szinonimák:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
3348
Beilstein:
1744723
EC-szám:
Európai Tanács szám:
28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.028
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheesy; rancid; sour
grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
robbanási határérték
10.1 %
törésmutató
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheesy; rancid; sour
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Metabolome-wide association study identifies multiple biomarkers that discriminate north and south Chinese populations at differing risks of cardiovascular disease: INTERMAP study.: This study includes heptanoic acid as a metabolic biomarker to distinguish dietary patterns and cardiovascular risks, reflecting its importance in metabolic profiling and epidemiological studies (Yap et al., 2010).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carola Buccellati et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 317(2), 830-837 (2006-01-10)
Thromboxane (TX) A(2), prostacyclin (PGI(2)), and nitric oxide (NO) regulate platelet function and interaction with the vessel wall. Inhibition of TXA(2), implemented synthesis of PGI(2), and supply of exogenous NO may afford therapeutic benefit. 2NTX-99 [4-methoxy-N(1)-(4-trans-nitrooxycyclohexyl)-N(3)-(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide], a new chemical entity
Dorrain Y Low et al.
Food & function, 6(8), 2464-2474 (2015-07-29)
Fruits (and vegetables) contain cellular structures that are not degraded by human digestive enzymes. Therefore, the structure of the insoluble fraction of swallowed fruits is mostly retained until intestinal microbial fermentation. In vitro fermentation of mango and banana cell structures
L Grislain et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4), 339-345 (1990-10-01)
After oral administration of amineptine (7-[(10-11)-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptane-5yl] amino heptanoic acid), an original tricyclic antidepressant, seven metabolites were isolated from urine and plasma of rat, dog and man. The metabolic pathways were similar for the three species studied. The two major pathways
Patricia M Jones et al.
Molecular genetics and metabolism, 81(2), 96-99 (2004-01-27)
The treatment for patients with genetic disorders of mitochondrial long-chain fatty acid beta-oxidation is directed toward providing sufficient sources of energy for normal growth and development, and at the same time preventing the adverse effects that precipitate or result from
J M MacLeod et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(25), 7016-7024 (2015-01-17)
The behavior of small molecules on a surface depends critically on both molecule-substrate and intermolecular interactions. We present here a detailed comparative investigation of 1,3,5-benzene tricarboxylic acid (trimesic acid, TMA) on two different surfaces: highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and