Merck
C1875
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
≥98.0%
Szinonimák:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
Beilstein:
1754556
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
gőznyomás
15 mmHg ( 160 °C)
Teszt
≥98.0%
form
crystals
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Decanoic acid is a ten-carbon, saturated fatty acid. It is present in palm kernel, coconut fat and in milk fat.
Alkalmazás
Decanoic acid is used in the preparation of ammonium decanoate (a surfactant) and for the preparation of disperse phase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Decanoic acid is helpful in the attenuation of oxidative stress. Decanoic acid in ketogenic diet is involved in mitochondrial biogenesis thereby enhancing the citrate synthase and complex I activity of electron transport chain.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
296.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
147 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Colloidal processing of macroporous TiO2 materials for photocatalytic water treatment
Natoli A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(2), 502-508 (2012)
Function of capric acid in cyclophosphamide-induced intestinal inflammation, oxidative stress, and barrier function in pigs
Lee SI and Kang KS
Scientific reports, 7(1), 16530-16530 (2017)
Lexicon of lipid nutrition (IUPAC Technical Report)
Beare-Rogers JL, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 73(4), 685-744 (2001)
Principles of Orthomolecularism (2004)
A descriptive force-balance model for droplet formation at microfluidic Y-junctions
Steegmans MLJ, et al.
AIChE Journal, 56(10), 2641-2649 (2010)