Merck
W278408
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
≥96%, FG
Szinonimák:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.24
FEMA-szám:
2784
Beilstein:
1752351
EC-szám:
Európai Tanács szám:
29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.029
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
waxy; cheesy; tallow
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
gőzsűrűség
5.5 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥96%
robbanási határérték
9 %
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
waxy; cheesy; tallow
SMILES string
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nonanoic acid occurs naturally in Pelargonium L′Her. It one of the flavor constituents of cooked rice, acerola fruit, licorice and yogurt.
Alkalmazás
Nonanoic acid has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Ingegärd Anveden et al.
Contact dermatitis, 50(5), 298-303 (2004-06-24)
A multicentre, randomized, double-blind, crossover study was designed to investigate the effects of prednisone on allergic and irritant patch test reactions. 24 subjects with known allergy to nickel were recruited and patch tested with a nickel sulfate dilution series in