Fontos dokumentumok
O3907
Octanoic acid
≥98%
Szinonimák:
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 78 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?